Få mere at vide
6-brom-2-chlorquinolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471048
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15471048 1 g 1g
15491048 250 mg 250mg
15481048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54895.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1810-71-5 | C9H5BrClN | 242.50 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt
i kloroform og methanol
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur med passende ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1810-71-5
Molekylær formel C9H5BrClN
Molekylvægt (g/mol) 242.50
MDL nummer MFCD04115272
InChI nøgle YXRDWUJAJLDABJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12894086
IUPAC navn 6-brom-2-chlorquinolin
SMIL ClC1=NC2=CC=C(Br)C=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2-chloroquinoline
Smeltepunkt 148°C to 150°C
Mængde 1 g
Synonym 6-bromo-2-chloro-quinoline, 2-chloro-6-bromoquinoline, quinoline, 6-bromo-2-chloro, pubchem14631, acmc-209ehe, 6-bromo-2 chloroquinoline, 2-chloro-6-bromo-quinoline, ksc537o9r, quinoline,6-bromo-2-chloro, abbypharma ap-14-10831
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform and Methanol
Formel vægt 242.5
Procent renhed 96%