Få mere at vide
6-Bromo-2-chloronicotinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-2-chloronicotinic Acid |
| CAS | 1060815-67-9 |
| Molekylær formel | C6 H3 Br Cl N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 6-Bromo-2-chloro-3-pyridinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrClNO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(Br)nc1Cl |
| IUPAC navn | 6-bromo-2-chloropyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.451 |
| Formel vægt | 234.904 |