Få mere at vide
6-brom-2-chlorbenzothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464607
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464607 1 g 1g
15474607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31962.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80945-86-4 | C7H3BrClNS | 248.522 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80945-86-4
Molekylær formel C7H3BrClNS
Molekylvægt (g/mol) 248.522
MDL nummer MFCD04971822
InChI nøgle IJQSMNIZBBEBKI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2049871
IUPAC navn 6-brom-2-chlor-1,3-benzothiazol
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)SC(=N2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Smeltepunkt 98°C to 100°C
Mængde 1 g
Synonym 6-bromo-2-chlorobenzothiazole, 6-bromo-2-chlorobenzo d thiazole, 6-bromo-2-chloro-benzothiazole, 2-chloro-6-bromobenzothiazole, benzothiazole, 6-bromo-2-chloro, 6-bromo-2-chlorbenzothiazole, benzothiazole,6-bromo-2-chloro, zlchem 563, pubchem11132, acmc-1bkg3
Formel vægt 248.53
Procent renhed 97%