Få mere at vide
6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido-[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, TRC
Artikelnummer. 30345892
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30345892 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30345892 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB682195100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido-[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
CAS 1016636-76-2
Molekylær formel C13H13BrClN3O
Mængde 100 mg
Synonym Pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 6-bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl- (ACI), 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one (ACI), 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
InChI formel InChI=1S/C13H13BrClN3O/c1-7-9-6-16-13(15)17-11(9)18(12(19)10(7)14)8-4-2-3-5-8/h6,8H,2-5H2,1H3
SMIL CC1=C(Br)C(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Cl)ncc13
IUPAC navn 6-bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Molekylvægt (g/mol) 342.62