missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Bromo-2-chloro-1,8-naphthyridine, 96%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11444430
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444430 1 g 1g
11434430 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11444430 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50043.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

6-Brom-2-chlor-1,8-naphthyridin, bruges som råmateriale til syntese af farmaceutiske mellemprodukter.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
6-Brom-2-chlor-1,8-naphthyridin, bruges som råmateriale til syntese af farmaceutiske mellemprodukter.

Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 902837-40-5
Molekylær formel C8H4BrClN2
Molekylvægt (g/mol) 243.488
MDL nummer MFCD07781152
InChI nøgle KXSBJEOTLVRREX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-chloro-1,8 naphthyridine, 1,8-naphthyridine, 6-bromo-2-chloro, pubchem18342, ksc495s9r, abbypharma ap-14-10902, 6-bromo-2-chloropyridino 2,3-b pyridine, 6-bromanyl-2-chloranyl-1,8-naphthyridine
PubChem CID 25631443
IUPAC navn 6-brom-2-chlor-1,8-naphthyridin
SMIL C1=CC(=NC2=NC=C(C=C21)Br)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2-chloro-1,8-naphthyridine
Mængde 1 g
Formel vægt 243.49
Procent renhed 96%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.