Få mere at vide
6-Bromo-2-benzothiazolinone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10525691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10525691 5 g Glass bottle 5g
10021971 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10525691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 339880050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62266-82-4
Molekylær formel C7H4BrNOS
Molekylvægt (g/mol) 230.08
MDL nummer MFCD00239363
InChI nøgle HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
PubChem CID 188444
SMIL BrC1=CC=C2NC(=O)SC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2-benzothiazolinone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 228°C to 232°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
IUPAC navn 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one
Formel vægt 230.08
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder