Få mere at vide
6-Bromo-2-benzothiazolinone, 98%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-2-benzothiazolinone |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 228°C to 232°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |