Få mere at vide
6-Bromo-2,4-dimethylpyridin-3-boronsyre, 95%
Artikelnummer. 15407695
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15407695 250 mg 250mg
11317329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407695 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27460.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 1072944-23-0 | C7H9BBrNO2 | 229,868 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072944-23-0
Molekylær formel C7H9BBrNO2
Molekylvægt (g/mol) 229.868
MDL nummer MFCD09037491
InChI nøgle GXXITYQLWOMIEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2,4-dimethylpyridine-3-boronic acid, 6-bromo-2,4-dimethylpyridin-3-yl boronic acid, acmc-2098oh, 6-bromo-2,4-dimethylpyridin-3-yl boronicacid
PubChem CID 44755186
IUPAC navn (6-brom-2,4-dimethylpyridin-3-yl)boronsyre
SMIL B(C1=C(N=C(C=C1C)Br)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2,4-dimethylpyridine-3-boronic acid
Smeltepunkt ∽145 °C (dekomponering)
Mængde 250 mg
Formel vægt 229.87
Procent renhed 95%