missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Bromo-2-(4-bromophenyl)indole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-2-(4-bromophenyl)indole |
| CAS | 28718-96-9 |
| Molekylær formel | C14H9Br2N |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Br2N/c15-11-4-1-9(2-5-11)13-7-10-3-6-12(16)8-14(10)17-13/h1-8,17H |
| SMIL | Brc1ccc(cc1)c2cc3ccc(Br)cc3[nH]2 |
| IUPAC navn | 6-bromo-2-(4-bromophenyl)-1H-indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.04 |
| Formel vægt | 348.9102 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?