Learn More
6-Bromo-2-(4-bromophenyl)indole, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-2-(4-bromophenyl)indole |
| CAS | 28718-96-9 |
| Molekylær formel | C14H9Br2N |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Br2N/c15-11-4-1-9(2-5-11)13-7-10-3-6-12(16)8-14(10)17-13/h1-8,17H |
| SMIL | Brc1ccc(cc1)c2cc3ccc(Br)cc3[nH]2 |
| IUPAC navn | 6-bromo-2-(4-bromophenyl)-1H-indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.04 |
| Formel vægt | 348.9102 |