Få mere at vide
Alfa Aesar™ 6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone, 97%
Artikelnummer. 15436887
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436887 5 g 5g
15426887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436887 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H33984.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 19932-85-5
Molekylær formel C7H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 214.02
MDL nummer MFCD00694727
InChI nøgle DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 29859
ChEBI CHEBI:77861
IUPAC navn 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
SMIL BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone
Smeltepunkt 193°C to 195°C
Mængde 5 g
Formel vægt 214
Procent renhed 97%