missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Bromo-2,3-dimethoxy-7-methyl-1-propylnaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-2,3-dimethoxy-7-methyl-1-propylnaphthalene |
| CAS | 213971-39-2 |
| Molekylær formel | C17 H16 Br N O4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16BrNO4/c1-22-13-7-12-15-11(16(13)18)8-19(9-20)5-4-17(15)3-2-10(21)6-14(17)23-12/h2-3,7,9,14H,4-6,8H2,1H3 |
| SMIL | COc1cc2OC3CC(=O)C=CC34CCN(Cc(c1Br)c24)C=O |
| IUPAC navn | 7-bromo-8-methoxy-14-oxo-11-oxa-4-azatetracyclo[8.6.1.01,12.06,17]heptadeca-6(17),7,9,15-tetraene-4-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.217 |
| Formel vægt | 377.026 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?