Få mere at vide
6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine |
| CAS | 52287-51-1 |
| Molekylær formel | C8H7BrO2 |
| MDL nummer | MFCD00040750 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | BrC1=CC=C2OCCOC2=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.04 |
| Procent renhed | 97% |