Få mere at vide
6-Bromo-2(1H)-quinolinon, 96%
Artikelnummer. 15460488
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460488 5 g 5g
15450488 1 g 1g
15470488 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54095.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 1810-66-8 | C9H6BrNO | 224,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1810-66-8
Molekylær formel C9H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 224.06
MDL nummer MFCD08703169
InChI nøgle YLAFBGATSQRSTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoquinolin-2 1h-one, 6-bromo-2 1h-quinolone, 6-bromo-2 1h-quinolinone, 6-bromoquinolin-2-ol, 6-bromo-2-quinolone, 6-bromo-2-hydroxyquinoline, 6-bromo-1,2-dihydroquinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 6-bromo, 2-hydroxy-6-bromoquinoline, 6-bromocarbostyril
PubChem CID 12378943
IUPAC navn 6-brom-1H-quinolin-2-on
SMIL BrC1=CC=C2NC(=O)C=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2(1H)-quinolinone
Smeltepunkt >200 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 224.05
Procent renhed 96%