Få mere at vide
6-Bromo-1H-indazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11996741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11996741
Brand: Thermo Scientific Acros 444590050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79762-54-2
Molekylær formel C7H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 197.04
MDL nummer MFCD03265457
InChI nøgle WMKDUJVLNZANRN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17842471
IUPAC navn 6-bromo-1H-indazole
SMIL BrC1=CC=C2C=NNC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-1H-indazole
Smeltepunkt 181°C to 185°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Synonym 6-bromoindazole, 6-bromo-2h-indazole, 1h-indazole, 6-bromo, 1h-indazole,6-bromo, pubchem7831, zlchem 1237, 6-bromo-1-h-indazole, 6-bromanyl-1h-indazole, acmc-209pi5
Formel vægt 197.04
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromo-1H-indazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.