Få mere at vide
6-brom-1-tetralon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
6-bromo-1-tetralon brugt i Wittig-Horner-reaktionen.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
6-bromo-1-tetralon brugt i Wittig-Horner-reaktionen.
Bemærk
Lysfølsom. Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og velventileret sted. Opbevar den væk fra stærke oxidationsmidler, lys og varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-1-tetralone |
| Smeltepunkt | 40 °C til 42 °C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 225.09 |
| Procent renhed | 96% |