Få mere at vide
6-brom-1-methyl-1H-indol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10728075
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10728075 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10359163 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10728075 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC44210CB
Kemiske identifikatorer
CAS 125872-95-9
Molekylær formel C9H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 210.07
MDL nummer MFCD08543444
InChI nøgle PXHJDPPKNUGKPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1-methyl-1h-indole, 1h-indole,6-bromo-1-methyl, acmc-20eb8h, 6-bromo-1-methyl indole, 1-methyl-6-bromo-1h-indole, 1h-indole, 6-bromo-1-methyl
PubChem CID 15546854
SMIL CN1C=CC2=CC=C(Br)C=C12
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-1-methyl-1H-indole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 6-brom-1-methylindol
Formel vægt 210.07
Procent renhed 97%