Få mere at vide
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 12605007 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12605007 5 g 5g
12694997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12605007 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444600050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 590417-94-0
Molekylær formel C8H7BrN2
Molekylvægt (g/mol) 211.06
InChI nøgle SVVSOIGNROPKMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-6-bromoindazole, 1h-indazole, 6-bromo-1-methyl, pubchem19529, acmc-209m9p, 6-bromo-1-methyl-indazole, indazole, 6-bromo-1-methyl
PubChem CID 22558675
IUPAC navn 6-bromo-1-methylindazole
SMIL CN1C2=C(C=CC(=C2)Br)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Smeltepunkt 48°C to 50°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 211.06
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.