Få mere at vide
6-Bromo-1-hexen, 97%
Artikelnummer. 10711093 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10711093 1 g Glasflaske 1g
10474505 5 g Glasflaske 5g
10551504 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10711093 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 364700010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 2695-47-8 | C6H11Br | 163,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2695-47-8
Molekylær formel C6H11Br
Molekylvægt (g/mol) 163.06
MDL nummer MFCD00000269
InChI nøgle RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1-hexene, 5-hexenyl bromide, 1-hexene, 6-bromo, 1-bromo-5-hexene, 6-bromohexene, 6-bromo-hexene, 6-bromo-hex-1-ene, l-bromo-5-hexene, 6-bromo-1-hexen, 1-bromohex-5-ene
PubChem CID 75906
IUPAC navn 6-bromhex-1-en
SMIL C=CCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-1-hexene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.2170g/mL
Kogepunkt 47,0 °C til 51,0 °C (16,0 mmHg)
Flammepunkt 52 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)4CH=CH2
Brydningsindeks 1,4645 til 1,4665 (20 °C, 589 nm)
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.217
Formel vægt 163.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromo-1-hexene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.