Få mere at vide
6-Bromo-1-hexen, 95%
Beskrivelse
6-brom-1-hexen blev anvendt til fremstilling af epoxid, 6-brom-1,2-epoxyhexan. Det blev også brugt i en enkel, direkte fremstilling af 4-alkenylbenzonitriler via anioniske reducerede former for terephthalonitril i flydende ammoniak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
6-brom-1-hexen blev anvendt til fremstilling af epoxid, 6-brom-1,2-epoxyhexan. Det blev også brugt i en enkel, direkte fremstilling af 4-alkenylbenzonitriler via anioniske reducerede former for terephthalonitril i flydende ammoniak.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-1-hexene |
| Tæthed | 1.217 |
| Kogepunkt | 147 °C |
| Flammepunkt | 54 °C (129 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Lineær formel | Br(CH2)4CH=CH2 |
| Brydningsindeks | 1.4652 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 506203 |
| Show More |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.