Få mere at vide
6-brom-[1,8]naphthyridin-2(1H)-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10507970
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10507970 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10507970 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00219DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-[1, 8]naphthyridin-2(1H)-one
CAS 72754-05-3
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H5BrN2O
MDL nummer MFCD07781151
Mængde 1 g
Synonym 6-bromo-1,8-naphthyridin-2-ol, 6-bromo-1,8-naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo-1,8 naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo-1,8 naphthyridin-2-ol, 6-bromo-2-hydroxy-1,8-naphthyridine, 1,8-naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo, acmc-1bihh, ksc496s1t, 6-bromopyridino 2,3-b pyridin-2-ol, 6-bromo-1,8naphthyridin-2 1h-one
InChI nøgle BCEWGGGNOQNYKK-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CN=C2NC(=O)C=CC2=C1
IUPAC navn 6-brom-1H-1,8-naphthyridin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 225.05
PubChem CID 12520144
Formel vægt 225.04
Procent renhed 95%