Få mere at vide
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2(1H)-one, 98%
Artikelnummer. 11414430
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414430 250 mg 250mg
11424430 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414430 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50042.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72754-05-3 | C8H5BrN2O | 225.05 g/mol
6-brom-1,8-naphthyridin-2(1H)-on anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-brom-1,8-naphthyridin-2(1H)-on anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72754-05-3
Molekylær formel C8H5BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 225.05
MDL nummer MFCD07781151
InChI nøgle BCEWGGGNOQNYKK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12520144
IUPAC navn 6-brom-1H-1,8-naphthyridin-2-on
SMIL BrC1=CN=C2NC(=O)C=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
Smeltepunkt >300°C
Mængde 250 mg
Synonym 6-bromo-1,8-naphthyridin-2-ol, 6-bromo-1,8-naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo-1,8 naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo-1,8 naphthyridin-2-ol, 6-bromo-2-hydroxy-1,8-naphthyridine, 1,8-naphthyridin-2 1h-one, 6-bromo, acmc-1bihh, ksc496s1t, 6-bromopyridino 2,3-b pyridin-2-ol, 6-bromo-1,8naphthyridin-2 1h-one
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 225.05
Procent renhed 98%