Få mere at vide
6-Bromo-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 160488-61-9 |
| Molekylær formel | C10H16BrNO4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethyl 3-bromo-4,4-ethylenedioxy-1-piperidinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27N.ClH/c1-16-8-10-17(11-9-16)18(12-4-2-5-13-18)19-14-6-3-7-15-19;/h8-11H,2-7,12-15H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.Cc1ccc(cc1)C2(CCCCC2)N3CCCCC3 |
| IUPAC navn | 1-[1-(4-methylphenyl)cyclohexyl]piperidine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.14 |
| Formel vægt | 293.191 |