Få mere at vide
6-brom-1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10747095
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10747095 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10694215 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10747095 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC37110DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 876728-35-7
Molekylær formel C10H13BrN2
Molekylvægt (g/mol) 241.13
MDL nummer MFCD08271891
InChI nøgle BVWZHBZUOICVIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline, quinoxaline,6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-dimethyl, 6-bromanyl-1,4-dimethyl-2,3-dihydroquinoxaline
PubChem CID 18525730
IUPAC navn 6-brom-1,4-dimethyl-2,3-dihydroquinoxalin
SMIL CN1CCN(C)C2=C1C=CC(Br)=C2
Spécification
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 241.13
Procent renhed 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.