Få mere at vide
6-brom-1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10694215
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10694215 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10747095 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10694215 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC37110CB
Kemiske identifikatorer
CAS 876728-35-7
Molekylær formel C10H13BrN2
Molekylvægt (g/mol) 241.13
MDL nummer MFCD08271891
InChI nøgle BVWZHBZUOICVIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline, quinoxaline,6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-dimethyl, 6-bromanyl-1,4-dimethyl-2,3-dihydroquinoxaline
PubChem CID 18525730
IUPAC navn 6-brom-1,4-dimethyl-2,3-dihydroquinoxalin
SMIL CN1CCN(C)C2=C1C=CC(Br)=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 241.13
Procent renhed 97%