missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Bromo-1,4-dihydro-7-fluoro-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-1,4-dihydro-7-fluoro-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 934161-50-9 |
| Molekylær formel | C17H19BrFNO4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19BrFNO4/c1-4-24-17(23)11-7-20(15(8-21)9(2)3)14-6-13(19)12(18)5-10(14)16(11)22/h5-7,9,15,21H,4,8H2,1-3H3/t15-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=CN([C@H](CO)C(C)C)c2cc(F)c(Br)cc2C1=O |
| IUPAC navn | ethyl 6-bromo-7-fluoro-1-[(2S)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl]-4-oxoquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.24 |
| Formel vægt | 399.0481 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?