Få mere at vide
6-Bromo-1,4-benzodioxan, 98%
Artikelnummer. 15433297
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433297 25 g 25g
11471647 1 g 1g
11481647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25625.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 52287-51-1 | C8H7BrO2 | 215,046 g/mol
6-brom-1,4-benzodioxan anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 6-brom-1,4-benzodioxan anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52287-51-1
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.046
MDL nummer MFCD00040750
InChI nøgle LFCURAJBHDNUNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1,4-benzodioxane, 6-bromo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 3,4-ethylenedioxybromobenzene, 6-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 1,4-benzodioxin, 6-bromo-2,3-dihydro, 4-bromo-1,2-ethylenedioxybenzene, 3,4-ethylendioxybromobenzene, 6-bromo-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, pubchem3736, acmc-209kyk
PubChem CID 104141
IUPAC navn 6-brom-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin
SMIL C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-1,4-benzodioxane
Tæthed 1.598
Kogepunkt 259 °C til 260 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.589
Mængde 25 g
Beilstein 6223
Formel vægt 215.05
Procent renhed 98%