Få mere at vide
6-Bromo[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10392400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10392400 5 g Glasflaske 5g
10863211 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10392400 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432680050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 21594-52-5 | Molecular Formula: C6H3BrN2O2 | Molecular Weight: 215.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21594-52-5
Molekylær formel C6H3BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 215.01
MDL nummer MFCD08689590
InChI nøgle VQPBRWIFFBIRRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-3h-oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 6-bromooxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo-2h,3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo, 6-bromo 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo-oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo-3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, pubchem17712, acmc-1cakb, 6-bromooxooxazolo 4,5-b pyridine
PubChem CID 13614458
IUPAC navn 6-brom-3H-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2-on
SMIL C1=C2C(=NC=C1Br)NC(=O)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo[1, 3]oxazolo[4, 5-b]pyridin-2(3H)-one
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 230 °C til 232 °C
Farve Farveløs til Amber
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 215.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromo[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.