Få mere at vide
6-brom-1,3-benzoxazol-2(3h)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567094
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10567094 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10255754 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10567094 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC75710DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 19932-85-5
Molekylær formel C7H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 214.02
MDL nummer MFCD00694727
InChI nøgle DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 29859
ChEBI CHEBI:77861
IUPAC navn 6-brom-3H-1,3-benzoxazol-2-on
SMIL BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-1, 3-benzoxazol-2(3h)-one
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 214.02
Procent renhed 97%