Få mere at vide
6-brom-1,3-benzoxazol-2(3h)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10255754
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10255754
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC75710DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 19932-85-5
Molekylær formel C7H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 214.02
MDL nummer MFCD00694727
InChI nøgle DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 29859
ChEBI CHEBI:77861
IUPAC navn 6-brom-3H-1,3-benzoxazol-2-on
SMIL BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-1, 3-benzoxazol-2(3h)-one
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 214.02
Procent renhed 97%