Få mere at vide
6-brom-1,3-benzothiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10279712
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10279712 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10416082 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10666614 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10279712 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC05910CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 53218-26-1
Molekylær formel C7H4BrNS
Molekylvægt (g/mol) 214.08
MDL nummer MFCD04115372
InChI nøgle YJOUISWKEOXIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazole, 6-bromo-benzo d thiazole, pubchem21861, acmc-209l4t, 6-bromanyl-1,3-benzothiazole, benzothiazole, 6-bromo-9ci
PubChem CID 2795171
IUPAC navn 6-brom-1,3-benzothiazol
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)SC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-1, 3-benzothiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 214.09
Procent renhed 97%