Få mere at vide
6-Bromo[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyridine |
| CAS | 1125409-96-2 |
| Molekylær formel | C5 H2 Br N3 O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2BrN3O/c6-3-1-4-5(7-2-3)9-10-8-4/h1-2H |
| SMIL | Brc1cnc2nonc2c1 |
| IUPAC navn | 6-bromo-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.993 |
| Formel vægt | 198.938 |