Få mere at vide
6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30962825
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30962825 1 g 1g
30950211 10 g 10g
30952253 25 g 25g
30960530 250 mg 250mg
30956225 100 g 100g
30951972 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30962825 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1082901g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
CAS 356560-80-0
Molekylær formel C6H4BrN3
MDL nummer MFCD08689534
Mængde 1 g
SMIL BrC1=CN2C(C=C1)=NC=N2
Molekylvægt (g/mol) 198.02
Procent renhed 98%