missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Bromo-1-[(1S)-1-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-2-methylpropyl]-7-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30332680
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332680 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332680 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6838405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-1-((1S)-1-((((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)methyl)-2-methylpropyl)-7-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 934161-52-1
Molekylær formel C23H33BrFNO4Si
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H33BrFNO4Si/c1-9-29-22(28)16-12-26(19-11-18(25)17(24)10-15(19)21(16)27)20(14(2)3)13-30-31(7,8)23(4,5)6/h10-12,14,20H,9,13H2,1-8H3/t20-/m1/s1
SMIL CCOC(=O)C1=CN([C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(C)C)c2cc(F)c(Br)cc2C1=O
IUPAC navn ethyl 6-bromo-1-[(2S)-1-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-3-methylbutan-2-yl]-7-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 514.5
Formel vægt 513.1346
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.