Få mere at vide
6-Bromo-1-[(1S)-1-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-2-methylpropyl]-7-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-1-((1S)-1-((((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)methyl)-2-methylpropyl)-7-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 934161-52-1 |
| Molekylær formel | C23H33BrFNO4Si |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H33BrFNO4Si/c1-9-29-22(28)16-12-26(19-11-18(25)17(24)10-15(19)21(16)27)20(14(2)3)13-30-31(7,8)23(4,5)6/h10-12,14,20H,9,13H2,1-8H3/t20-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=CN([C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(C)C)c2cc(F)c(Br)cc2C1=O |
| IUPAC navn | ethyl 6-bromo-1-[(2S)-1-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-3-methylbutan-2-yl]-7-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 514.5 |
| Formel vægt | 513.1346 |