Få mere at vide
6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15467765
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467765 10 g 10g
15457765 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467765 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30436.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene is used in Synthesis and evaluation of synthetic retinoid derivatives as inducers of stem cell differentiation.
Solubility
Insoluble in water
Notes
Light Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27452-17-1
Molekylær formel C14H19Br
Molekylvægt (g/mol) 267.21
MDL nummer MFCD05664407
InChI nøgle NLOOVMVNNNYLFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, naphthalene, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,1,4,4-tetramethyl-6-bromotetralin, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-tetralin, 6-bromo-1,1,4,4 tetramethy 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaph-thalene, 2-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalene
PubChem CID 226685
IUPAC navn 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-2,3-dihydronaphthalene
SMIL CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)Br)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Smeltepunkt 34°C to 37°C
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Formel vægt 267.21
Procent renhed 97%