Få mere at vide
Sartorius 6 gren Microsart™ Manifolder med tragte
Artikelnummer. p-7163896 Shop alle Sartorius produkter
Inkluderer:
100 mL tragte i rustfrit stål
500 mL tragte i rustfrit stål
Artikelnummer. 16458203
Brand: Sartorius 168M6SS100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Filtreringsstativ designet til at tilpasse sig en række forskellige behov.
  • 100 % rustfrit stål for minimeret rengøringsindsats
  • Fuld autoklaverbarhed uden adskillelse
  • Steril udluftning i kritiske applikationer
  • Reduceret risiko for sekundær kontaminering
  • Hurtigforbindelsesadaptere til hurtig tilslutning af slanger og hurtig sammenkobling af 2 manifolds
  • Lav arbejdshøjde for ergonomisk arbejde i laminært flow
  • Detekterer og kvantificerer nøjagtigt mikroorganismer i væskeprøver
  • Valgt metode til væsketestning
  • Giver pålidelige og reproducerbare resultater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Filtertype Manifold
Materiale Rustfrit stål
Sterilitet Ikke steril
Inkluderer 100 mL tragte i rustfrit stål
Mængde 1
Type Manifold
Volumen (metrisk) 100 mL
Længde (metrisk) 924 mm
Bredde (metrisk) 98 mm
Højde (metrisk) 120 mm