Få mere at vide
Sartorius 6 gren Microsart™ Manifolder med tragte
Artikelnummer. 16458203 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Inkluderer:
100 mL tragte i rustfrit stål
500 mL tragte i rustfrit stål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
16458203 100 mL tragte i rustfrit stål
16468203 500 mL tragte i rustfrit stål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458203 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 168M6SS100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52390.00 DKK
    47164.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 5225.12 DKK
    9% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Filtreringsstativ designet til at tilpasse sig en række forskellige behov.
  • 100 % rustfrit stål for minimeret rengøringsindsats
  • Fuld autoklaverbarhed uden adskillelse
  • Steril udluftning i kritiske applikationer
  • Reduceret risiko for sekundær kontaminering
  • Hurtigforbindelsesadaptere til hurtig tilslutning af slanger og hurtig sammenkobling af 2 manifolds
  • Lav arbejdshøjde for ergonomisk arbejde i laminært flow
  • Detekterer og kvantificerer nøjagtigt mikroorganismer i væskeprøver
  • Valgt metode til væsketestning
  • Giver pålidelige og reproducerbare resultater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Filtertype Manifold
Materiale Rustfrit stål
Sterilitet Ikke steril
Inkluderer 100 mL tragte i rustfrit stål
Mængde 1
Type Manifold
Volumen (metrisk) 100 mL
Længde (metrisk) 924 mm
Bredde (metrisk) 98 mm
Højde (metrisk) 120 mm