Få mere at vide
Sartorius 6 gren Microsart™ Manifolder
Shop alle Sartorius produkter
Type:
Biosart 100 Manifold
Biosart 250 Manifold
Microsart Tragtmanifold
Beskrivelse
- 100 % rustfrit stål for minimeret rengøringsindsats
- Fuld autoklaverbarhed uden adskillelse
- Steril udluftning i kritiske applikationer
- Reduceret risiko for sekundær kontaminering
- Hurtigforbindelsesadaptere til hurtig tilslutning af slanger og hurtig sammenkobling af 2 manifolds
- Lav arbejdshøjde for ergonomisk arbejde i laminært flow
- Detekterer og kvantificerer nøjagtigt mikroorganismer i væskeprøver
- Valgt metode til væsketestning
- Giver pålidelige og reproducerbare resultater
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Genanvendelig |
| Filtertype | Manifold |
| Til brug med (udstyr) | Biosart 100 skærm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 1 |
| Type | Biosart 100 Manifold |
| Volumen (metrisk) | 100 mL |
| Længde (metrisk) | 924 mm |
| Bredde (metrisk) | 98 mm |
| Vis mere |