Få mere at vide
6-(Boc-amino)hexanoic acid, 95%
Artikelnummer. 15447878
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447878 5 g 5g
15457878 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61350.06
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 6404-29-1 | C11H21NO4 | 231.292 g/mol
6-(Boc-amino)hexansyre anvendes til fremstilling af estere af 6-aminohexansyre som antibakterielle midler. EACA er rapporteret at hæmme chymotrypsin, faktor VIIa, lysincarboxypeptidase, plasmin og plasminogenaktivator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-(Boc-amino)hexansyre anvendes til fremstilling af estere af 6-aminohexansyre som antibakterielle midler. EACA er rapporteret at hæmme chymotrypsin, faktor VIIa, lysincarboxypeptidase, plasmin og plasminogenaktivator.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og ethylacetat. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Hold beholderen tæt lukket. Med god ventilation. Beskyt fra varme og opbevar væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 6404-29-1
Molekylær formel C11H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 231.292
MDL nummer MFCD00037798
InChI nøgle RUFDYIJGNPVTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-epsilon-acp-oh, boc-6-aminocaproic acid, 6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, boc-6-ahx-oh, 6-boc-amino hexanoic acid, boc-, a-acp-oh, hexanoic acid, 6-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, n-boc-6-aminohexanoic acid, 6-boc-amino caproic acid
PubChem CID 637602
IUPAC navn 6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 6-(Boc-amino)hexanoic acid
Smeltepunkt 35°C to 40°C
Farve Hvid
Lineær formel (CH3)3COCONH(CH2)5CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 2049561
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and ethyl acetate. Slightly soluble in water.
Formel vægt 231.29
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.