Få mere at vide
6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483588
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483588 250 mg 250mg
15493588 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57040.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 1223573-41-8 | Molekylformel: C10H17NO3 | Molekylvægt: 199,25 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1223573-41-8
Molekylær formel C10H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 199.25
MDL nummer MFCD16877674
InChI nøgle QOXFRPSIASGKGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylate, 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylic acid tert-butyl ester, 6-boc-1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane, tert-butyl2,5-dioxa-8-aza-spiro 3,5 nonane-8-carboxylate, 2-aza-5-oxaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylic acid,1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylate 95+%
PubChem CID 54758968
IUPAC navn tert-butyl-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(CCO2)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane
Mængde 250 mg
Formel vægt 199.25
Procent renhed 96%