Få mere at vide
6-Biopterin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496417
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496417 5 mg -
16452826 25 mg -
16414766 100 mg -
16403688 10 mg 10mg
16400077 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16496417 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY102015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress 6-Biopterin (L-Biopterin), a pterin derivative, is a NO synthase cofactor.
6-Biopterin (L-Biopterin), a pterin derivative, is a NO synthase cofactor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Biopterin
CAS 22150-76-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H11N5O3
Mængde 5 mg
Synonym L-Biopterin
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (52.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 75°C)
SMIL O=C1N=C(N)NC2=NC=C([C@@H](O)[C@@H](O)C)N=C12
Molekylvægt (g/mol) 237.22
Formel vægt 237.22
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death