Få mere at vide
6-Beta-Hydroxytestosterone, Lipomed
Artikelnummer. 30463631
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30463631 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463631 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMTES843100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
6-Beta-Hydroxytestosterone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6 beta-Hydroxytestosterone
CAS 62-99-7
Analyt- eller komponentnavne 6 beta-Hydroxytestosterone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H28 O3
Synonym Androst-4-en-3-one, 6,17-dihydroxy-, (6β,17β)-, Androst-4-en-3-one, 6β,17β-dihydroxy- (7 CI,8 CI), (6β,17β)-6,17-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 4-Androstene-6β,17β-diol-3-one, 6β,17β-Dihydroxy-4-androstene-3-one, 6β,17β-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 6β-Hydroxytestosterone, NSC 9721
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]34 C)[C@@H]1 CC[C@@H]2 O
IUPAC navn (6 R,8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-6,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 304.42
Mængde 100 mg
Formel vægt 304.2038 g/mol