Få mere at vide
6-Benzyloxy-5-methoxyindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Benzyloxy-5-methoxyindole |
| CAS | 2426-59-7 |
| Molekylær formel | C16 H15 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO2/c1-18-15-9-13-7-8-17-14(13)10-16(15)19-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10,17H,11H2,1H3 |
| SMIL | COc1cc2cc[nH]c2cc1OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | 5-methoxy-6-phenylmethoxy-1H-indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.3 |
| Formel vægt | 253.1103 |