Få mere at vide
6-(benzyloxy)-2-naphthylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10394672
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10394672 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10304682 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10206004 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10394672 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00847CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 152915-83-8
Molekylær formel C17H15BO3
Molekylvægt (g/mol) 278.114
MDL nummer MFCD04115402
InChI nøgle ZVHAZMUBLCEMGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-benzyloxy-2-naphthylboronic acid, 6-benzyloxynaphthalene-2-boronic acid, 6-benzyloxy naphthalen-2-ylboronic acid, boronic acid,b-6-phenylmethoxy-2-naphthalenyl, 6-benzyloxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-benzyloxy naphthalen-2-yl boronic acid, 6-phenylmethoxynaphthalen-2-yl boronic acid, acmc-209d8c, 6-benzyloxy-2-naphthylboronicacid
PubChem CID 2794628
IUPAC navn (6-phenylmethoxynaphthalen-2-yl)boronsyre
SMIL B(C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OCC3=CC=CC=C3)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Benzyloxy)-2-naphthylboronic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 278.11
Procent renhed 97%