Få mere at vide
6-Benzyloxy-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-7-fluoro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Benzyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Benzyloxy-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-7-fluoro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 1391053-23-8 |
| Molekylær formel | C27H22FNO4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H22FNO4/c28-23-14-24-21(13-25(23)32-16-18-7-3-1-4-8-18)26(30)22(15-29(24)20-11-12-20)27(31)33-17-19-9-5-2-6-10-19/h1-10,13-15,20H,11-12,16-17H2 |
| SMIL | Fc1cc2N(C=C(C(=O)OCc3ccccc3)C(=O)c2cc1OCc4ccccc4)C5CC5 |
| IUPAC navn | benzyl 1-cyclopropyl-7-fluoro-4-oxo-6-phenylmethoxyquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 443.47 |
| Formel vægt | 443.1533 |