Få mere at vide
6-Benzylaminopurine, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11314129 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
11314129 500 mg
1 options
Artikelnummer. 11314129 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02100912.5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
  • 6-Benzylaminopurine, benzyl adenine (BAP) is a synthetic cytokinin which together with auxins elicits plant growth and development responses
  • BAP is a widely use cytokinin supplement to plant growth media such as Murashige and Skoog medium, Gamborg’s medium, and Chu’s N6 medium
  • Inhibitor of respiratory kinase in plants
  • Increases post-harvest life of green vegetables
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-BENZYLAMINOPURINE
CAS 1214-39-7
Smeltepunkt 226 °C til 236 °C
Farve Hvid
Molekylær formel C12H11N5
Lineær formel C12H11N5
MDL nummer MFCD00005572
Mængde 500 mg
Synonym 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap
Opløselighedsinformation Opløselig i istidsik (50 mg/ml). Opløselig i koncentreret ammoniumhydroxid, 0,1 N natriumhydroxid (10 mg/ml - let tåget og gullig opløsning), methanol eller dioxan.
InChI nøgle NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn N-benzyl-7H-purin-6-amin
Molekylvægt (g/mol) 225.26
PubChem CID 62389
ChEBI CHEBI:29022
Formel vægt 225.25
Fysisk form Pulver