Få mere at vide
6-Benzylaminopurin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11334129 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334129 25 g 25g
11324129 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334129 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210091225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2240.00 DKK
    2131.37 DKK / 25g
    Spare 108.63 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1214-39-7
Molekylær formel C12H11N5
Molekylvægt (g/mol) 225.26
MDL nummer MFCD00005572
InChI nøgle NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap
PubChem CID 62389
ChEBI CHEBI:29022
IUPAC navn N-benzyl-7H-purin-6-amin
SMIL C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Benzylaminopurine
Mængde 25 g
Formel vægt 225.3
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Benzylaminopurine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Benzylaminopurine