Få mere at vide
6-Benzylaminopurin 100 μg/ml i acetonitril/acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320309
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320309 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320309 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10569600AA100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Benzylaminopurine
CAS 1214-39-7
Analyt- eller komponentnavne 6-Benzylaminopurine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H11 N5
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
SMIL C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
IUPAC navn N-benzyl-7H-purin-6-amin
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril/Acetone
Molekylvægt (g/mol) 225.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 225,1014 g/mol