Få mere at vide
6-(Benzylamino)pyridin-3-boronsyre pinacolester, 95%
Artikelnummer. 15417695
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417695 250 mg 250mg
11377329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417695 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27463.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1073354-27-4 | C18H23BN2O2 | 310,204 g/mol
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1073354-27-4
Molekylær formel C18H23BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 310.204
MDL nummer MFCD06798270
InChI nøgle BWIHFPRFKBKWMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-benzylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, n-benzyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, amtb753, 6-benzylamino pyridine-3-boronicacidpinacolester, 2-benzylamino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n-phenylmethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, n-phenylmethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 44755164
IUPAC navn N-benzyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amin
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)NCC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 6-(Benzylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 135 °C til 138 °C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 310.2
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.